Fortfahren mit
4.90201
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
for synthesis
Synonym(e):
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H11N3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.25
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Quality Segment
form
liquid
mp
<-50 °C
density
1.11 g/cm3
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
InChI key
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
supp_hazards
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)