αα-Liponsäure, α-Lipoic Acid, CAS 1077-28-7 is an oxidized form with antioxidant properties. Reduces renal lipid peroxidation in rats with cisplatin n-induced nephrotoxicity.
Oxidierte Form. Weist antioxidative Eigenschaften auf. Gemäß Berichten Verringerung der Lipidperoxidation in der Niere bei Ratten mit Cisplatin-induzierter Nephrotoxizität Wirkt als Wachstumsfaktor für viele Bakterien und Protozoen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel Verringerung der Lipidperoxidation in der Niere bei Ratten mit Cisplatin-induzierter Nephrotoxizität
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Other Notes
Somami, S. M., et al. 2000. Pharmacol. Toxicol. 86, 234.