Fortfahren mit
362000
N-Glycolylneuraminsäure
Formed by the action of CMP-Neu5Ac hydroxylase. Humans are devoid of this compound due to a mutation in the human CMP-Neu5Ac hydroxylase gene that occurred after the Homo-Pan divergence.
Synonym(e):
N-Glycolylneuraminsäure, NeuGc, Neu5Gc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H19NO10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.27
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
off-white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)[C@@H](O)C(=O)C(=O)O)C(=O)CO
InChI
1S/C10H17NO10/c12-1-3(14)6(16)7(17)5(11-4(15)2-13)8(18)9(19)10(20)21/h3,5-8,12-14,16-18H,1-2H2,(H,11,15)(H,20,21)/t3-,5+,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
YIICUBSXBNCXHW-BOSCHMPASA-N
General description
Wird aufgrund der Wirkung der CMP-Neu5Ac-Hydroxylase gebildet. Ein Hauptbestandteil im Gewebe, jedoch nicht im Hirngewebe, von Menschenaffen; ist aufgrund einer Mutation im menschlichen CMP-Neu5Ac-Hydroxylase-Gen, die Berichten zufolge nach der Homo-Pan-Divergenz stattfand, bei Menschen nicht vorhanden.
Other Notes
Chou, H.H., et al. 1998. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95, 11751.
Malykh, Y.N., et al. 1998. Glycoconj. J. 15, 885.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G9793C8271110138
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 10 mg/mL
solubility
water: soluble 20 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: ≥10 mg/mL
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
off-white
color
white
color
-
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Glycolylneuraminsäure
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c