Fortfahren mit
1.93000
Schwefelsäure
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Sulfuric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.08
UNSPSC Code:
12352322
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Concentration:
≤100%
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMPLURA®
form
liquid
concentration
≤100%
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L, (77 °F))
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C ( -4 °F)
solubility
water: soluble
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93000.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93000.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93000.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 2
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)