Fortfahren mit
1.25083
Fractogel® EMD Chelate (M)
MiniChrom Fractogel® Chelate (M), volume 5 mL, prepacked column
Synonym(e):
MiniChrom Column Fractogel® Chelate (M), 5 ml
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 357.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115711
CHF 357.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
ligand
iminodiacetic acid
material
polypropylene housing
product line
Fractogel®
form
prepacked column
parameter
≤8 bar pressure, ~240 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
8 mm × 100 mm
volume
5 mL
matrix active group
Methacrylate
mean particle size
40-90 μm
capacity
~60 mL, resin binding capacity
application(s)
recombinant protein
separation technique
affinity
storage temp.
room temp
General description
8 x 100mm
Features and Benefits
MiniChrom Column Fractogel® Chelate (M), 5 ml provides users with:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Legal Information
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fractogel® EMD Chelate (M)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)