1.18326
Chlorine Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Synonym(e):
Chlorine Visual Test Kit Refills
About This Item
Leistungsmerkmale
refill
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
chlorine
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.14826 for the colometric evaluation of chlorine.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2