Fortfahren mit
1.12352
Tantalum(V) chloride
99+
Synonym(e):
Tantalum(V) chloride, Tantalum pentachloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl5Ta
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.21
EC Index Number:
231-755-6
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Quality Segment
potency
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
239 °C/1013 hPa
mp
216-217 °C
density
3.68 g/cm3 at 25 °C
bulk density
2400 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
InChI key
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Analysis Note
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (gravimetrically): ≥ 99.8 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tantalum(V) chloride
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
supp_hazards
Gefahrencodes
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)