Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
Titrisol®
technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
8.4 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
content (F⁻): 1000 mg / Ampoule
Determination method:Titration with Lanthannitrat solution (traceable to NIST SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Determination method:Titration with Lanthannitrat solution (traceable to NIST SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c