Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
pH
5.0-7.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
45 °C
solubility
2710 g/L
density
1.82 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, nitrite (NO2-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Ba: ≤0.005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.01%, Na: ≤0.01%, Sr: ≤0.01%, heavy metals: ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Ca+2].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O
InChI
1S/Ca.2HNO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;2*(H,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;;
InChI key
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis and Antimicrobial Analysis of High Surface Area Strontium-Substituted Calcium Phosphate Nanostructures for Bone Regeneration.: In dieser Studie wird Calciumnitrat-Tetrahydrat zur Synthese von strontiumsubstituierten Calciumphosphat-Nanostrukturen verwendet. Diese Nanostrukturen weisen eine große Oberfläche und signifikante antimikrobielle Eigenschaften auf, wodurch sie möglicherweise für Anwendungen bei der Knochenregeneration und in biomedizinischen Implantaten geeignet sind (Anwar et al., 2023).
- Production of Nano Hydroxyapatite and Mg-Whitlockite from Biowaste-Derived products via Continuous Flow Hydrothermal Synthesis: A Step towards Circular Economy.: Calciumnitrat-Tetrahydrat wird bei der Herstellung von Nano-Hydroxylapatit und Mg-Whitlockit aus Bioabfall verwendet. Dieser Prozess der kontinuierlichen hydrothermalen Synthese unterstützt nachhaltige Praktiken und fördert eine Kreislaufwirtschaft in der Werkstoffherstellung (Nigar et al., 2023).
- Preparation and In Vitro Bioactivity Study of a Novel Hollow Mesoporous Bioactive Glass Nanofiber Scaffold.: In dieser Forschung wird Calciumnitrat-Tetrahydrat bei der Herstellung von bioaktiven Glas-Nanofasergerüsten eingesetzt. Diese Gerüste weisen eine hervorragende Bioaktivität auf und eignen sich für Anwendungen in der technischen Knochengewebeherstellung (Xiao et al., 2022).
- Bioinspired Nanonetwork Hydroxyapatite from Block Copolymer Templated Synthesis for Mechanical Metamaterials.: Calciumnitrat-Tetrahydrat wird bei der Synthese von bioinspiriertem Nanonetzwerk-Hydroxylapatit verwendet. Dieses Material bietet aufgrund seiner einzigartigen strukturellen und mechanischen Eigenschaften Potenzial für den Einsatz in mechanischen Metamaterialien (Sadek et al., 2022).
Analysis Note
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
pH-Wert (5 %; Wasser; 25 °C): 5,0 – 7,0
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Nitrit (NO₂): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (ACS): ≤ 0,0005 %
Ba (Barium): ≤ 0,005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,01 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Sr (Strontium): ≤ 0,01 %
Entspricht ACS
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumnitrat-Tetrahydrat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1