Merck
1.00765
Borsäure
99.9999 Suprapur®
Synonym(e):
Orthoborsäure, Trihydroxidoboron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.83
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
233-139-2
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Assay:
≥99% (acidimetric), 99.9999%
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
≥99% (acidimetric), 99.9999%
form
solid
potency
2660 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
49.2 g/L
density
1.489 g/cm3 at 23 °C
bulk density
400‑600 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤3 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm, silicate (as SiO2): ≤0.5 ppm, sulfate (SO42-): ≤5 ppm
SMILES string
OB(O)O
cation traces
Ag: ≤0.010 ppm, Al: ≤0.050 ppm, As: ≤0.050 ppm, Au: ≤0.020 ppm, Ba: ≤0.050 ppm, Be: ≤0.010 ppm, Ca: ≤0.050 ppm, Cd: ≤0.010 ppm, Co: ≤0.010 ppm, Cr: ≤0.010 ppm, Cu: ≤0.010 ppm, Fe: ≤0.050 ppm, Ga: ≤0.050 ppm, In: ≤0.020 ppm, K: ≤0.10 ppm, Li: ≤0.010 ppm, Mg: ≤0.10 ppm, Mn: ≤0.010 ppm, Mo: ≤0.010 ppm, N: ≤0.010 ppm, Na: ≤0.050 ppm, Pb: ≤0.020 ppm, Sr: ≤0.010 ppm, Tl: ≤0.020 ppm, V: ≤0.010 ppm, Zn: ≤0.010 ppm
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Systematic development of immunohistochemistry protocol for large cryosections-specific to non-perfused fetal brain: Diese Studie von Pandurangan et al. unterstreicht die Rolle von Borsäure bei der Entwicklung eines optimierten Immunhistochemie-Protokolls für große Kryoschnitte von nicht perfundierten fetalen Hirngeweben. Borsäure wird als Pufferkomponente verwendet, um die Antigenrückgewinnung und die Färbungsspezifizität zu verbessern. Dies zeigt ihre Bedeutung in der neuroanatomischen Forschung (Pandurangan et al., 2024).
  • Proteomic Analysis of Rat Duodenum Reveals the Modulatory Effect of Boron Supplementation on Immune Activity: Zhao et al. untersuchen die Auswirkungen von Borsäure auf die Immunaktivität mittels Proteomanalyse des Zwölffingerdarms der Ratte. Die Studie zeigt die Rolle der Borsäure bei der Modulation der Proteinexpression in Bezug auf Immunreaktionen und liefert Einblicke in ihre möglichen Anwendungen in der Immunologie und Biochemie der Ernährung (Zhao et al., 2023).
  • The impact of boron nutrient supply in mulberry (Morus alba) response to metabolomics, enzyme activities, and physiological parameters: Zhang et al. untersuchen Sie die Auswirkungen von Borsäure auf die Stoffwechselprofile, Enzymaktivitäten und physiologischen Parameter von Maulbeerbäumen. Diese Forschungsarbeit unterstreicht die Bedeutung von Borsäure bei der Ernährung und Stressreaktion von Pflanzen und liefert wertvolle Daten für die Agrarchemie und Pflanzenforschung (Zhang et al., 2023).
Analysis Note
Reinheit (metallbezogen): ≥ 99,9999 %
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 3 ppm
Phosphat (PO₄): ≤ 0,5 ppm
Silicat (als SiO₂): ≤ 0,5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 5 ppm
Ag (Silber): ≤ 0,010 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,050 ppm
As (Arsen): ≤ 0,050 ppm
Au (Gold): ≤ 0,020 ppm
Ba (Barium): ≤ 0,050 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0,010 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,050 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0,010 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,010 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,050 ppm
Ga (Gallium): ≤ 0,050 ppm
In (Indium): ≤ 0,020 ppm
K (Kalium): ≤ 0,10 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,10 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Mo (Molybdän): ≤ 0,010 ppm
Na (Natrium): ≤ 0,050 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,020 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,010 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,020 ppm
V (Vanadium): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,010 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Borsäure
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c