Fortfahren mit
1.00517
Perchlorsäure 70 %
Suprapur®
Synonym(e):
Perchlorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Ab HEUTE lieferbarvonBuchs
CHF 370.00
CHF 314.50
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 922.00
CHF 783.70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HClO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.46
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
69-72%
Form:
liquid
CHF 314.50
ListenpreisCHF 370.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
69-72%
form
liquid
bp
198.7 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
InChI key
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
  • Assay (azidimetrisch): 69–72 %
  • Farbe: 10 Hazen
  • Chlorid (Cl): ≤ 1000 ppb
  • Phosphat (PO₄): ≤ 100 ppbSulfat (SO₄): ≤ 1000 ppbAg (Silber): ≤ 1 ppbAl (Aluminium): ≤ 5 ppbAs (Arsen): ≤ 0,5 ppb
  • Au (Gold): ≤ 0,5 ppb
  • Ba (Barium): ≤ 1 ppbBe (Beryllium): ≤ 0,5 ppb
  • Bi (Wismut): ≤ 0,5 ppb
  • Ca (Calcium): ≤ 30 ppb
  • Cd (Kadmium): ≤ 1 ppbCo (Kobalt): ≤ 0,5 ppb
  • Cr (Chrom): ≤ 5,0 ppb
  • Cu (Kupfer): ≤ 0,5 ppb
  • Fe (Eisen): ≤ 20 ppb
  • Ga (Gallium): ≤ 0,5 ppbGe (Germanium): ≤ 0,5 ppbHg (Quecksilber): ≤ 5 ppbIn (Indium): ≤ 0,5 ppb
  • K (Kalium): ≤ 5 ppb
  • Li (Lithium): ≤ 0,5 ppb
  • Mg (Magnesium): ≤ 5 ppb
  • Mn (Mangan): ≤ 1 ppbMo (Molybdän): ≤ 0,5 ppb
  • Na (Natrium): ≤ 20 ppb
  • Ni (Nickel): ≤ 2 ppbPb (Blei): 1 ppb
  • Pd (Palladium): ≤ 1 ppb
  • Pt (Platin): ≤ 5 ppbSb (Antimon): ≤ 0,5 ppb
  • Sn (Zinn): ≤ 1 ppb
  • Sr (Strontium): ≤ 0,5 ppb
  • Ti (Titan): ≤ 1 ppb
  • Tl (Thallium): 0,5 ppb
  • U (Uran): ≤ 0,5 ppb
  • V (Vanadium): ≤ 0,5 ppb
  • Zn (Zink): ≤ 5 ppb
  • Zr (Zirkonium): ≤ 0,5 ppbGlührückstand (als Sulfat): 2000 ppb
  • Die tatsächlichen Analysewerte unterliegen den in diesem Konzentrationsbereich unvermeidlichen systematischen Schwankungen.
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.005141.005181.00519
assay
69-72%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
density
1.53 g/cm3 at 15 °C
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
bp
198.7 °C/1013 hPa
bp
198.7 °C/1013 hPa
bp
-
bp
198.7 °C/1013 hPa
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c