Merck
MANH93ED5CB5
Manchester Organics
Methyl oxirane-2-carboxylate
Größe auswählen
5 G
CHF 96.22
25 G
CHF 220.42
Lieferanten-SKU: S64048-5G
CHF 96.22
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 96.22
25 G
CHF 220.42
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: S64048-5G
CHF 96.22
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-oxiranecarboxylate
Inchi Code
1S/C4H6O3/c1-6-4(5)3-2-7-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
YKNYRRVISWJDSR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S64048
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)