Merck
MANH11E4FEB8
Manchester Organics
(4-Chlorophenyl)methanesulfonyl fluoride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.64
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C7H6ClFO2S/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-12(9,10)11/h1-4H,5H2
InChIKey
GZLVKJCTDXCXLP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/S59678
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)