Merck
MAN998717323
Manchester Organics
1,3-Benzenediboronic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 89.32
5 G
CHF 179.02
Lieferanten-SKU: V56208-1G
CHF 89.32
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 89.32
5 G
CHF 179.02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.75
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: V56208-1G
CHF 89.32
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1,3-phenylenediboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8B2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-12H
InChIKey
UXPAASVRXBULRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/V56208
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)