Merck
MAN998716886
Manchester Organics
3,5-Dimethylbenzenesulfonyl fluoride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
3,5-dimethylbenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C8H9FO2S/c1-6-3-7(2)5-8(4-6)12(9,10)11/h3-5H,1-2H3
InChIKey
USDUCJJANRAWTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/W56186
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)