Wichtige Dokumente
MAN640940179
Manchester Organics
[2,6-Difluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: N55075-250MG
CHF 130.72
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: N55075-250MG
CHF 130.72
Iupac Name
(2,6-difluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C7H7BF2O3/c9-5-1-4(3-11)2-6(10)7(5)8(12)13/h1-2,11-13H,3H2
InChIKey
MJXZDKYAMFZLML-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)