Merck
MAN458951097
Manchester Organics
2,7-Dichloroquinazoline
Größe auswählen
5 G
CHF 668.92
Lieferanten-SKU: J50632-5G
CHF 668.92
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 668.92
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.04
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: J50632-5G
CHF 668.92
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,7-dichloroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)12-7(5)3-6/h1-4H
InChIKey
CBPZMPNJBUJQQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/J50632
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)