Wichtige Dokumente
MAN458950416
Manchester Organics
(1R,2S)-2-Fluorocyclopropylamine tosylate
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(1R,2S)-2-fluorocyclopropanamine 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H8O3S.C3H6FN/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;4-2-1-3(2)5/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);2-3H,1,5H2/t;2-,3+/m.0/s1
InChIKey
XUWZMHVPMZXIRU-LMLSDSMGSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/T45396
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)