Merck
MAN412119618
Manchester Organics
3-[(2-Fluorophenyl)methyl]azetidine hydrochloride
Größe auswählen
100 MG
CHF 116.92
250 MG
CHF 185.92
500 MG
CHF 310.12
Lieferanten-SKU: A41815-100MG
CHF 116.92
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 116.92
250 MG
CHF 185.92
500 MG
CHF 310.12
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.67
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A41815-100MG
CHF 116.92
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2-fluorobenzyl)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12FN.ClH/c11-10-4-2-1-3-9(10)5-8-6-12-7-8;/h1-4,8,12H,5-7H2;1H
InChIKey
WQRRQWLNQDEZPO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A41815
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)