Merck
MAN412119564
Manchester Organics
2-Bromo-1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.1
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-bromo-1-(3,5-dimethoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H11BrO3/c1-13-8-3-7(10(12)6-11)4-9(5-8)14-2/h3-5H,6H2,1-2H3
InChIKey
JUJBYPJUERJZQP-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/J41731
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)