Wichtige Dokumente
MAN412119450
Manchester Organics
(2-Amino-5-bromo-phenyl)-(2-pyridyl)methanone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: L41572-5G
CHF 82.42
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: L41572-5G
CHF 82.42
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(2-amino-5-bromophenyl)(2-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H9BrN2O/c13-8-4-5-10(14)9(7-8)12(16)11-3-1-2-6-15-11/h1-7H,14H2
InChIKey
KHVZPFKJBLTYCC-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)