Merck
MAN412119410
Manchester Organics
3-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Größe auswählen
250 MG
CHF 158.32
500 MG
CHF 234.22
1 G
CHF 337.72
Lieferanten-SKU: P14700-250MG
CHF 158.32
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 158.32
500 MG
CHF 234.22
1 G
CHF 337.72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P14700-250MG
CHF 158.32
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C6H4BrF2NO/c7-4-1-5(3-10-2-4)11-6(8)9/h1-3,6H
InChIKey
PGQKUYBGLPHSLA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P14700
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)