Merck
MAN412117687
Manchester Organics
2-(Ethoxymethyl)furan
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(ethoxymethyl)furan
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-8-6-7-4-3-5-9-7/h3-5H,2,6H2,1H3
InChIKey
BHGBNDNKYPEAAT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/X39811
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)