Merck
MAN412117254
Manchester Organics
(3R)-tetrahydropyran-3-amine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.61
MDL-Nummer:
Iupac Name
(3R)-tetrahydro-2H-pyran-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO.ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;/h5H,1-4,6H2;1H/t5-;/m1./s1
InChIKey
RETPVBQTPDYSBS-NUBCRITNSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/P39160
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)