Merck
MAN372906539
Manchester Organics
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile
Größe auswählen
1 G
CHF 75.52
5 G
CHF 179.02
Lieferanten-SKU: A31097-1G
CHF 75.52
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 75.52
5 G
CHF 179.02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A31097-1G
CHF 75.52
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,5-diamino-3,4-thiophenedicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4S/c7-1-3-4(2-8)6(10)11-5(3)9/h9-10H2
InChIKey
TXCXJWUMYTXWMR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/A31097