Wichtige Dokumente
MAN372906327
Manchester Organics
Ethyl 2-isocyanatopropionate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: Y26849-1G
CHF 96.22
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: Y26849-1G
CHF 96.22
Iupac Name
ethyl 2-isocyanatopropanoate
Inchi Code
1S/C6H9NO3/c1-3-10-6(9)5(2)7-4-8/h5H,3H2,1-2H3
InChIKey
PFIQRPNWLUAMOF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)