Merck
MAN326367881
Manchester Organics
4-Chloro-3-nitrophenylacetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.59
MDL-Nummer:
Iupac Name
(4-chloro-3-nitrophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClNO4/c9-6-2-1-5(4-8(11)12)3-7(6)10(13)14/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChIKey
WUXCECMNMNJYSC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H22621
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)