Merck
MAN326367299
Manchester Organics
3-(Pentafluorophenyl)propionic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 110.02
5 G
CHF 268.72
Lieferanten-SKU: K22055-1G
CHF 110.02
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 110.02
5 G
CHF 268.72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: K22055-1G
CHF 110.02
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H5F5O2/c10-5-3(1-2-4(15)16)6(11)8(13)9(14)7(5)12/h1-2H2,(H,15,16)
InChIKey
KBAMYOFXGBJADC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/K22055
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)