Merck
MAN238931829
Manchester Organics
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Größe auswählen
500 MG
CHF 110.02
1 G
CHF 151.42
5 G
CHF 496.42
Lieferanten-SKU: X10990-500MG
CHF 110.02
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 110.02
1 G
CHF 151.42
5 G
CHF 496.42
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
148.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: X10990-500MG
CHF 110.02
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
7-methyl-1,2,3,4-tetrahydro[1,8]naphthyridine
Inchi Code
1S/C9H12N2/c1-7-4-5-8-3-2-6-10-9(8)11-7/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,10,11)
InChIKey
HBWCJMBLUCNJIS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/X10990
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)