Merck
MAN238929960
Manchester Organics
3-Bromo-6-piperidin-1-yl-imidazo[1,2-b]pyridazine
Größe auswählen
500 MG
CHF 158.32
1 G
CHF 261.82
2.5 G
CHF 524.02
Lieferanten-SKU: C19801-500MG
CHF 158.32
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 158.32
1 G
CHF 261.82
2.5 G
CHF 524.02
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C19801-500MG
CHF 158.32
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-6-(1-piperidinyl)imidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C11H13BrN4/c12-9-8-13-10-4-5-11(14-16(9)10)15-6-2-1-3-7-15/h4-5,8H,1-3,6-7H2
InChIKey
ZOIHOUTZDWHDBD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/C19801
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)