Merck
MAN238928944
Manchester Organics
1-Chloro-2-fluoro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.55
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-chloro-2-fluoro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H2ClF7/c9-5-2-3(7(11,12)13)1-4(6(5)10)8(14,15)16/h1-2H
InChIKey
UHSWOMNFWAWIOX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/E14052
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)