Merck
MAN182108509
Manchester Organics
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
Größe auswählen
2.5 G
CHF 96.22
5 G
CHF 130.72
10 G
CHF 192.82
Lieferanten-SKU: D18192-2.5G
CHF 96.22
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 G
CHF 96.22
5 G
CHF 130.72
10 G
CHF 192.82
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D18192-2.5G
CHF 96.22
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3,4-difluoro-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c1-5-6(4-11)2-3-7(9)8(5)10/h2-3H,1H3
InChIKey
LMGHUTIUVKVZNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D18192
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)