Merck
MAN182107884
Manchester Organics
Phenylamino-pyridin-2-yl-acetonitrile
Größe auswählen
250 MG
CHF 96.22
500 MG
CHF 137.62
1 G
CHF 206.62
Lieferanten-SKU: Y16245-250MG
CHF 96.22
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 96.22
500 MG
CHF 137.62
1 G
CHF 206.62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: Y16245-250MG
CHF 96.22
Versand in 10 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
anilino(2-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C13H11N3/c14-10-13(12-8-4-5-9-15-12)16-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,13,16H
InChIKey
UCPRBCNEOGYFEY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y16245
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)