Merck
LIFH999A5F61
Life Chemicals Inc.
{3-oxabicyclo[4.1.0]heptan-7-yl}methanol
Größe auswählen
250 MG
CHF 589.90
500 MG
CHF 905.80
1 G
CHF 1’230.80
2.5 G
CHF 2’421.60
5 G
CHF 3’613.70
Lieferanten-SKU: F1922-0135-250MG
CHF 589.90
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 589.90
500 MG
CHF 905.80
1 G
CHF 1’230.80
2.5 G
CHF 2’421.60
5 G
CHF 3’613.70
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F1922-0135-250MG
CHF 589.90
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3-oxabicyclo[4.1.0]heptan-7-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12O2/c8-3-6-5-1-2-9-4-7(5)6/h5-8H,1-4H2
InChIKey
VBTCOFGVPGTNNA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)