Merck
LIFH987F721F
Life Chemicals Inc.
tert-butyl 3-(2-oxoethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-oxoethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-6-4-9(8-12)5-7-13/h7,9H,4-6,8H2,1-3H3
InChIKey
XPZCYZRSVIZGRM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)