Merck
LIFH961D6FB1
Life Chemicals Inc.
3,5-dichloro-2-methylaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
3,5-dichloro-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
InChIKey
OTCBGVAURJAJSJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)