Merck
LIFH95ECD41F
Life Chemicals Inc.
5-bromo-2-(pentafluoro-lambda6-sulfanyl)pyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
285.04
MDL-Nummer:
Iupac Name
5-bromo-2-(pentafluoro-lambda6-sulfaneyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C4H2BrF5N2S/c5-3-1-11-4(12-2-3)13(6,7,8,9)10/h1-2H
InChIKey
VMFRXOLHMIKERF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)