Merck
LIFH93CB08F7
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-bromoprop-2-enoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.01
MDL-Nummer:
Iupac Name
ethyl 2-bromoacrylate
Inchi Code
1S/C5H7BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h2-3H2,1H3
InChIKey
UCDOJQCUOURTPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)