Merck
LIFH779AE3BD
Life Chemicals Inc.
3-methyl-5H,6H,7H,8H-imidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.67
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Iupac Name
3-methyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,5-a]pyridine-1-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H12N2O2.ClH/c1-6-10-8(9(12)13)7-4-2-3-5-11(6)7;/h2-5H2,1H3,(H,12,13);1H
InChIKey
WKNGARIRDACHFZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)