Merck
LIFH580E196B
Life Chemicals Inc.
1-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)pyrrolidin-3-ol
Größe auswählen
250 MG
CHF 309.10
500 MG
CHF 517.10
Lieferanten-SKU: F6662-7202-250MG
CHF 309.10
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 309.10
500 MG
CHF 517.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F6662-7202-250MG
CHF 309.10
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-3-pyrrolidinol
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c1-7-5-8(2)12-10(11-7)13-4-3-9(14)6-13/h5,9,14H,3-4,6H2,1-2H3
InChIKey
JZNYEGZKDNSKKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)