Merck
LIFH44666102
Life Chemicals Inc.
tert-butyl N-[3-(pyridin-4-yl)prop-2-yn-1-yl]carbamate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.28
MDL-Nummer:
Iupac Name
tert-butyl (3-(pyridin-4-yl)prop-2-yn-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H16N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-8-4-5-11-6-9-14-10-7-11/h6-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,15,16)
InChIKey
CMUKAIRUEFEMGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)