Merck
LIFH446660A4
Life Chemicals Inc.
2-(4-methylpiperidin-1-yl)cyclopentan-1-amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.31
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(4-methyl-1-piperidinyl)cyclopentanamine
Inchi Code
1S/C11H22N2/c1-9-5-7-13(8-6-9)11-4-2-3-10(11)12/h9-11H,2-8,12H2,1H3
InChIKey
VKOKPRZNOQRUDZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)