Merck
LIFH324A1101
Life Chemicals Inc.
3-amino-1-methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.11
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-amino-1-methyl-1H-pyrrole-2,5-dione
Inchi Code
1S/C5H6N2O2/c1-7-4(8)2-3(6)5(7)9/h2H,6H2,1H3
InChIKey
BUHSFNMBRJMUJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)