Merck
LIFH3099431B
Life Chemicals Inc.
2-bromo-3,6-difluoro-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.03
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-bromo-3,6-difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c1-13-6-2-5(10)7(9)4(3-12)8(6)11/h2-3H,1H3
InChIKey
YOWVDSFLNOVBGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)