LIFH30994300
Life Chemicals Inc.
trans-2-(3-chlorophenoxy)cyclobutan-1-ol
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
(1R,2R)-2-(3-chlorophenoxy)cyclobutan-1-ol
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c11-7-2-1-3-8(6-7)13-10-5-4-9(10)12/h1-3,6,9-10,12H,4-5H2/t9-,10-/m1/s1
InChIKey
SJJMSURTROZQNI-NXEZZACHSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)