LIFH3031A5D0
Life Chemicals Inc.
2,3,5-trifluoropyridine-4-carbaldehyde
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2,3,5-trifluoroisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H2F3NO/c7-4-1-10-6(9)5(8)3(4)2-11/h1-2H
InChIKey
WKAJBRZTHRZEAU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)