Merck
LIFH3031A5A8
Life Chemicals Inc.
3-amino-4,6-dibromopyridin-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.91
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-amino-4,6-dibromopyridin-2-ol
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2O/c6-2-1-3(7)9-5(10)4(2)8/h1H,8H2,(H,9,10)
InChIKey
KEEYNLMXNPALRK-UHFFFAOYSA-N
Purity
93%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)