Merck
LIFH2F69E20C
Life Chemicals Inc.
4-{4-[(pyrrolidin-1-yl)methyl]phenyl}piperidine dihydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
317.3
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(4-(pyrrolidin-1-ylmethyl)phenyl)piperidine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C16H24N2.2ClH/c1-2-12-18(11-1)13-14-3-5-15(6-4-14)16-7-9-17-10-8-16;;/h3-6,16-17H,1-2,7-13H2;2*1H
InChIKey
MTERBFWNZVSNBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)