LIFH22CC1875
Life Chemicals Inc.
5-amino-3,3-dimethylcyclohexan-1-ol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F2147-2986-250MG
CHF 303.90
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F2147-2986-250MG
CHF 303.90
Iupac Name
5-amino-3,3-dimethylcyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)4-6(9)3-7(10)5-8/h6-7,10H,3-5,9H2,1-2H3
InChIKey
VPTMLCZYRTULJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)