Merck
LIFH11AADBDF
Life Chemicals Inc.
2,3-dibromo-5-fluoropyridine-4-carbaldehyde
Größe auswählen
250 MG
CHF 449.50
500 MG
CHF 777.10
1 G
CHF 1’094.30
2.5 G
CHF 2’337.10
5 G
CHF 3’491.50
Lieferanten-SKU: F2173-1279-250MG
CHF 449.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 449.50
500 MG
CHF 777.10
1 G
CHF 1’094.30
2.5 G
CHF 2’337.10
5 G
CHF 3’491.50
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.89
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F2173-1279-250MG
CHF 449.50
Versand in 21 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,3-dibromo-5-fluoroisonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C6H2Br2FNO/c7-5-3(2-11)4(9)1-10-6(5)8/h1-2H
InChIKey
XNHWTDNJARGUJR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)